Learn More
1,2,3,4,5,6,7,8-octahidroacridina, TRC
Código de producto. 30421552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30421552 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30421552 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO14851350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydroacridine
CAS 1658-08-8
Fórmula molecular C13H17N
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h9H,1-8H2
SMILES C1CCc2nc3CCCCc3cc2C1
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6,7,8-octahidroacridina
Peso molecular (g/mol) 187.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.1361