Learn More
1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-1-[(4-metoxifenil)metil]-isoquinolina, TRC
Código de producto. 30424682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30424682 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30424682 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO23695010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-isoquinoline
CAS 51072-36-7
Fórmula molecular C17H23NO
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1-(p-methoxybenzyl)-isoquinoline, (±)-1-(4-Methoxybenzyl)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroisoquinoline, 1-(4-Methoxybenzyl)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroisoquinoline, 1-(p-Methoxybenzyl)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroisoquinoline
Fórmula InChI InChI=1S/C17H23NO/c1-19-15-8-6-13(7-9-15)12-17-16-5-3-2-4-14(16)10-11-18-17/h6-9,17-18H,2-5,10-12H2,1H3
SMILES COc1ccc(CC2NCCC3=C2CCCC3)cc1
Nombre IUPAC 1-[(4-metoxifenil)metil]-1,2,3,4,5,6,7,8-octahidroisoquinolina
Peso molecular (g/mol) 257.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.178
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.