Learn More
1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-1-[(4-metoxifenil)metil]-isoquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-isoquinoline |
| CAS | 51072-36-7 |
| Fórmula molecular | C17H23NO |
| Cantidad | 20 mg |
| Sinónimo | 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1-(p-methoxybenzyl)-isoquinoline, (±)-1-(4-Methoxybenzyl)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroisoquinoline, 1-(4-Methoxybenzyl)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroisoquinoline, 1-(p-Methoxybenzyl)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroisoquinoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H23NO/c1-19-15-8-6-13(7-9-15)12-17-16-5-3-2-4-14(16)10-11-18-17/h6-9,17-18H,2-5,10-12H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(CC2NCCC3=C2CCCC3)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[(4-metoxifenil)metil]-1,2,3,4,5,6,7,8-octahidroisoquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 257.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.178 |