Learn More
[1', 2', 3', 4', 5'-13C5]Uridina, TRC
Código de producto. 30456379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456379 10 mg 10 miligramos
30451774 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30456379 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU82991710MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 159496-16-9
Fórmula molecular 13C5 C4 H12 N2 O6
Peso molecular (g/mol) 249.16
Sinónimo Uridine-1',2',3',4',5'-13C5 (9CI), [1',2',3',4',5'-13C5]Uridine, 1-(β-D-Ribofuranosyl-1,2,3,4,5-13C5)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 1-(β-D-Ribofuranosyl-1,2,3,4,5-13C5)uracil
Nombre IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroxi(1^{13}C)metilo)(2,3,4,5-^{13}C_{4})oxolán-2-il]pirimidina-2,4-diona
SMILES O[13CH2][13C@H]1O[13C@H]([13C@H](O)[13C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uridine-1',2',3',4',5'-13C5
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1/i3+1,4+1,6+1,7+1,8+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.0863