Learn More
1-[2-[(2RS)-3-Cloro-2-hidroxipropoxi]fenil]-3-fenilpropan-1-ona, Mikromol™
Descripción
1-[2-[(2RS)-3-Cloro-2-hidroxipropoxi]fenil]-3-fenilpropan-1-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[2-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one |
| CAS | 165279-79-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-[2-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C18 H19 Cl O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Propafenone Hydrochloride Imp. E (EP), Propafenone Imp. E (EP), 1-[2-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one, Propafenone Hydrochloride Impurity E, Propafenone Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19ClO3/c19-12-15(20)13-22-18-9-5-4-8-16(18)17(21)11-10-14-6-2-1-3-7-14/h1-9,15,20H,10-13H2 |
| SMILES | OC(CCl)COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[2-(3-cloro-2-hidroxipropoxi)fenil]-3-fenilpropan-1-ona |
| Mostrar más |