Learn More
1-[2-[(2RS)-3-Cloro-2-hidroxipropoxi]fenil]-3-fenilpropan-1-ona, Mikromol
Código de producto. 30460683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30460683 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30460683 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0405.06
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-[2-[(2RS)-3-Cloro-2-hidroxipropoxi]fenil]-3-fenilpropan-1-ona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
CAS 165279-79-8
Nombres de analitos o componentes 1-[2-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C18 H19 Cl O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Propafenone Hydrochloride Imp. E (EP), Propafenone Imp. E (EP), 1-[2-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one, Propafenone Hydrochloride Impurity E, Propafenone Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19ClO3/c19-12-15(20)13-22-18-9-5-4-8-16(18)17(21)11-10-14-6-2-1-3-7-14/h1-9,15,20H,10-13H2
Tipo de solución Neat
SMILES OC(CCl)COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2
Nombre IUPAC 1-[2-(3-cloro-2-hidroxipropoxi)fenil]-3-fenilpropan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 318.79
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.1023 g/mol