Learn More
1-[2-(2-Metoxietil)feniloxi]-2,3-epoxipropano, Mikromol™
Código de producto. 30049134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30049134 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30049134 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0027.26
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-[2-(2-Metoxietil)feniloxi]-2,3-epoxipropano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-(2-Methoxyethyl)phenyoxy]-2,3-epoxypropane
CAS 89507-60-8
Nombres de analitos o componentes 1-[2-(2-Methoxyethyl)phenyoxy]-2,3-epoxypropane
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C12 H16 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-[2-(2-Methoxyethyl)phenyoxy]-2,3-epoxypropane
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O3/c1-13-7-6-10-4-2-3-5-12(10)15-9-11-8-14-11/h2-5,11H,6-9H2,1H3
SMILES COCCc1ccccc1OCC2CO2
Nombre IUPAC 2-[[2-(2-metoxietil)fenoxi]metil]oxirano
Peso molecular (g/mol) 208.25
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.1099 g/mol