Learn More
1-[2-(2-hidroxietoxi)etililpiperazina, TRC
Código de producto. 30005086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30005086 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30005086 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9419105G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine
CAS 13349-82-1
Fórmula molecular C8 H18 N2 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol, 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine, 1-[2-[(2-Hydroxyethyl)oxy]ethyl]piperazine, 2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol, N-Hydroxyethoxyethylpiperazine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18N2O2/c11-6-8-12-7-5-10-3-1-9-2-4-10/h9,11H,1-8H2
SMILES OCCOCCN1CCNCC1
Nombre IUPAC 2-(2-piperazin-1-iletoxi)etanol
Peso molecular (g/mol) 174.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.1368