Learn More
1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine, 95%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15401158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15401158 1 g 1 g
15411158 5 g 5 g
15421158 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15401158 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55034.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13349-82-1
Fórmula molecular C8H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 174.244
Número MDL MFCD00074931
Clave InChI FLNQAPQQAZVRDA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-2-hydroxyethoxy ethyl piperazine, 2-2-piperazin-1-yl ethoxy ethanol, 2-2-piperazin-1-ylethoxy ethanol, 2-2-1-piperazinyl ethoxy ethanol, 1-2-2-hydroxyethoxyl-ethyl piperazine, 1-2-2-hydroxyethoxy-ethyl-piperazine, ethanol, 2-2-1-piperazinyl ethoxy
PubChem CID 139436
Nombre IUPAC 2-(2-piperazin-1-iletoxi)etanol
SMILES C1CN(CCN1)CCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine
Punto de ebullición 112°C to 114°C (0.25 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.24
Porcentaje de pureza 95%