Learn More
Éster de ácido 1-[2-(2-hidroxietoxi)etil] hexanodioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl] Hexanedioic Acid Ester |
| CAS | 117197-81-6 |
| Fórmula molecular | C10 H18 O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Mono[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl] Hexanedioic Acid Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O6/c11-5-6-15-7-8-16-10(14)4-2-1-3-9(12)13/h11H,1-8H2,(H,12,13) |
| SMILES | OCCOCCOC(=O)CCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-[2-(2-hidroxietoxi)etoxi]-6-oxohexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 234.246 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.11 |