Learn More
1-(2,2-difenil-1,3-benzodioxol-5-il)-2-yodoetanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2,2-Diphenyl-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-iodoethanone |
| CAS | 917379-97-6 |
| Fórmula molecular | C21H15IO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H15IO3/c22-14-18(23)15-11-12-19-20(13-15)25-21(24-19,16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-13H,14H2 |
| SMILES | ICC(=O)c1ccc2OC(Oc2c1)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 1-(2,2-difenil-1,3-benzodioxol-5-il)-2-yodoetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 442.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 442.0066 |