Learn More
1-(2,2-difenil-1,3-benzodioxol-5-il)-2-cloroetanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2,2-Diphenyl-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-chloroethanone |
| CAS | 81590-38-7 |
| Fórmula molecular | C21H15ClO3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H15ClO3/c22-14-18(23)15-11-12-19-20(13-15)25-21(24-19,16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-13H,14H2 |
| SMILES | ClCC(=O)c1ccc2OC(Oc2c1)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-1-(2,2-difenil-1,3-benzodioxol-5-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 350.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 350.071 |