Learn More
1-[(2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-il)metoxi]-3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]-2-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol |
| CAS | 163685-40-3 |
| Fórmula molecular | C18H28O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Propanol, 1-[(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-, 1-[(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H28O6/c1-18(2)23-13-17(24-18)12-21-10-15(19)11-22-16-6-4-14(5-7-16)8-9-20-3/h4-7,15,17,19H,8-13H2,1-3H3 |
| SMILES | COCCc1ccc(OCC(O)COCC2COC(C)(C)O2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[(2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il)metoxi]-3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 340.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.1886 |