Learn More
Éster 2-metílico del ácido 1-(2,2-dimetoxietil)-1,4-dihidro-3-metoxi-4-oxo-2,5-piridindicarboxílico, Mikromol
Código de producto. 30459317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30459317 25 mg
1 options
Código de producto. 30459317 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3948.110025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster 2-metílico del ácido 1-(2,2-dimetoxietil)-1,4-dihidro-3-metoxi-4-oxo-2,5-piridindicarboxílico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,2-Dimethoxyethyl)-5-methoxy-6-(methoxycarbonyl)-4-oxo-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid
CAS 1335210-23-5
Nombres de analitos o componentes 1-(2,2-Dimethoxyethyl)-5-methoxy-6-(methoxycarbonyl)-4-oxo-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H17 N O8
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1-(2,2-dimethoxyethyl)-1,4-dihydro-3-methoxy-4-oxo-, 2-methyl ester, 1-(2,2-Dimethoxyethyl)-5-methoxy-6-(methoxycarbonyl)-4-oxo-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid, 1-[2,2-Bis(methyloxy)ethyl]-5-(methyloxy)-6-[(methyloxy)carbonyl]-4-oxo-1,4-dihydro-3-pyridinecarboxylic acid, DHPA, GSK 2598836A, Dolutegravir related
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17NO8/c1-19-8(20-2)6-14-5-7(12(16)17)10(15)11(21-3)9(14)13(18)22-4/h5,8H,6H2,1-4H3,(H,16,17)
Tipo de solución Neat
SMILES COC(CN1C=C(C(=O)O)C(=O)C(=C1C(=O)OC)OC)OC
Nombre IUPAC Ácido 1-(2,2-dimetoxietil)-5-metoxi-6-metoxicarbonil-4-oxopiridina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 315.28
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.0954 g/mol