Learn More
1-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-il)ciclopropanocarbonitrilo, TRC
Código de producto. 30381307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30381307 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30381307 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44585850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyclopropanecarbonitrile
CAS 862574-87-6
Fórmula molecular C11H7NO2F2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H7F2NO2/c12-11(13)15-8-2-1-7(5-9(8)16-11)10(6-14)3-4-10/h1-2,5H,3-4H2
SMILES FC1(F)Oc2ccc(cc2O1)C3(CC3)C#N
Nombre IUPAC 1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropano-1-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 223.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.0445