Learn More
Ácido 1-(2,2-difluorobenzo[1,3]dioxol-5-il)ciclopropanocarboxílico, TRC
Código de producto. 30383429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30383429 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30383429 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4456735G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,2-Difluorobenzo[1,3]dioxol-5-yl)cyclopropanecarboxylic Acid
CAS 862574-88-7
Fórmula molecular C11H8O4F2
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropanecarboxylic Acid, 1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropane-1-carboxylic Acid, 1-(2,2-Difluoro-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropane-1-carboxylic Acid, 1-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyclopropanecarboxylic Acid, 1-(2,2-Difluorobenzodioxol-5-yl)cyclopropanecarboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H8F2O4/c12-11(13)16-7-2-1-6(5-8(7)17-11)10(3-4-10)9(14)15/h1-2,5H,3-4H2,(H,14,15)
SMILES OC(=O)C1(CC1)c2ccc3OC(F)(F)Oc3c2
Nombre IUPAC Ácido 1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropano-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 242.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0391