Learn More
1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropano-2,2,3,3-d4-carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropane-2,2,3,3-d4-carbonitrile |
| CAS | 1961281-88-8 |
| Fórmula molecular | C11H3D4F2NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H7F2NO2/c12-11(13)15-8-2-1-7(5-9(8)16-11)10(6-14)3-4-10/h1-2,5H,3-4H2/i3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C1(C#N)c2ccc3OC(F)(F)Oc3c2 |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3-tetradeuterio-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropano-1-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 227.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.0696 |