Learn More
1-[[2-[(2-Aminofenil)amino]-5-metil-3-tienil]carbonil]-4-metil-piperazina, TRC
Código de producto. 30134948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134948 500 mg 500 miligramos
30003277 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134948 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA622450500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138564-61-1
Fórmula molecular C17H22N4OS
Peso molecular (g/mol) 330.45
Sinónimo [2-[(2-Aminophenyl)amino]-5-methyl-3-thienyl](4-methyl-1-piperazinyl)methanone, 1-[[2-[(2-Aminophenyl)amino]-5-methyl-3-thienyl]carbonyl]-4-methylpiperazine (9CI)
Nombre IUPAC [2-(2-aminoanilino)-5-metiltiofeno-3-il]-(4-metilpiperazina-1-il)metanona
SMILES CN1CCN(CC1)C(=O)c2cc(C)sc2Nc3ccccc3N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[[2-[(2-Aminophenyl)amino]-5-methyl-3-thienyl]carbonyl]-4-methyl-piperazine
Nombres de analitos o componentes 1-[[2-[(2-Aminophenyl)amino]-5-methyl-3-thienyl]carbonyl]-4-methyl-piperazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22N4OS/c1-12-11-13(17(22)21-9-7-20(2)8-10-21)16(23-12)19-15-6-4-3-5-14(15)18/h3-6,11,19H,7-10,18H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1514