Learn More
1-[2-[(2-Amino-4-clorofenil)amino]benzoil]-4-metilpiperazina, Mikromol™
Descripción
1-[2-[(2-Amino-4-clorofenil)amino]benzoil]-4-metilpiperazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[2-[(2-Amino-4-chlorophenyl)amino]benzoyl]-4-methylpiperazine |
| CAS | 65514-71-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-[2-[(2-Amino-4-chlorophenyl)amino]benzoyl]-4-methylpiperazine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H21 Cl N4 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-[2-[(2-Amino-4-chlorophenyl)amino]benzoyl]-4-methylpiperazine, [2-[(2-Amino-4-chlorophenyl)amino]phenyl](4-methyl-1-piperazinyl)methanone, Clozapine Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21ClN4O/c1-22-8-10-23(11-9-22)18(24)14-4-2-3-5-16(14)21-17-7-6-13(19)12-15(17)20/h2-7,12,21H,8-11,20H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCN(CC1)C(=O)c2ccccc2Nc3ccc(Cl)cc3N |
| Nombre IUPAC | [2-(2-amino-4-cloroanilino)fenil]-(4-metilpiperazin-1-il)metanona |
| Mostrar más |