Learn More
1,2,2,6,6-pentametilpiperidina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine |
| CAS | 79-55-0 |
| Fórmula molecular | C10H21N |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,2,6,6,N-Pentamethylpiperidine, M&B 4486, N,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine, N-Methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, Pempidine, Pyrilene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H21N/c1-9(2)7-6-8-10(3,4)11(9)5/h6-8H2,1-5H3 |
| SMILES | CN1C(C)(C)CCCC1(C)C |
| Nombre IUPAC | 1,2,2,6,6-pentametilpiperidina |
| Peso molecular (g/mol) | 155.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.1674 |