Learn More
1-[2-(2,5-Dimetil-1H-pirrol-1-il)etil]piperazina, ≥90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10613603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10613603 250 mg 250 miligramos
10223032 1 g 1 g
10386564 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10613603 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00470CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
CAS 5059-36-9
Fórmula molecular C12H21N3
Peso molecular (g/mol) 207.32
Número MDL MFCD03407319
Clave InChI AUSXFRFXXDHSTC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 247631
Nombre IUPAC 1-[2-(2,5-dimetil-1H-pirrol-1-il)etil]piperazina
SMILES CC1=CC=C(C)N1CCN1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-(2, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)ethyl]piperazine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl piperazine, 1-2-2,5-dimethyl-pyrrol-1-yl-ethyl-piperazine, 1-2-2,5-dimethylpyrrol-1-yl ethyl piperazine, piperazine,1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl, 2-2,5-dimethylpyrrolyl ethyl piperazine, enamine_004518, piperazine, 1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.32
Porcentaje de pureza 97%