Learn More
Metanosulfonato de 1-[2-(2,4-difluorofenil)-2,3-epoxipropil]-1H-1,2,4-triazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15485525 5 g 5 g
15475525 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485525 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61782.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86386-77-8
Número MDL MFCD11111978
Sinónimo 1-[2-(2,4-difluorophenyl)-2-oxiranylmethyl]-1H-1,2,4-triazole methanesulfonate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-(2,4-Difluorophenyl)-2,3-epoxypropyl]-1H-1,2,4-triazole methanesulfonate
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.31
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido