Learn More
1-(2,2,4,4-tetrametilciclohexil)etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2,2,4,4-Tetramethylcyclohexyl)ethanone |
| CAS | 2088857-25-2 |
| Fórmula molecular | C12H22O |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22O/c1-9(13)10-6-7-11(2,3)8-12(10,4)5/h10H,6-8H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(=O)C1CCC(C)(C)CC1(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-(2,2,4,4-tetrametilciclohexil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 182.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.1671 |