Learn More
1,2,10-Decanetriol, TRC
Código de producto. 30355471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30355471 10 g 10 g
30365349 2 g 2 g
30349538 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30355471 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD21250010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91717-85-0
Fórmula molecular C10 H22 O3
Peso molecular (g/mol) 190.28
Nombre IUPAC Decano-1,2,10-triol
SMILES OCCCCCCCCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,10-Decanetriol
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H22O3/c11-8-6-4-2-1-3-5-7-10(13)9-12/h10-13H,1-9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.1569