Learn More
1-[(1S)-1-(Hidroximetil)propil]-2-pirrolidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)propyl]-2-pyrrolidinone |
| CAS | 909566-58-1 |
| Fórmula molecular | C8H15NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Pyrrolidinone, 1-[(1S)-1-(hydroxymethyl)propyl]-, 1-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)propyl]-2-pyrrolidinone, 1-[(2S)-1-Hydroxybutan-2-yl]pyrrolidin-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO2/c1-2-7(6-10)9-5-3-4-8(9)11/h7,10H,2-6H2,1H3/t7-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@@H](CO)N1CCCC1=O |
| Nombre IUPAC | 1-[(2S)-1-hidroxibutan-2-il]pirrolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 157.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.1103 |