Learn More
1-[(1RS)-3-(metilamino)-1-(tiofen-2-il)propil]naftalen-2-ol, Mikromol™
Descripción
1-[(1RS)-3-(metilamino)-1-(tiofen-2-il)propil]naftalen-2-ol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-2-ol |
| CAS | 1346599-09-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-2-ol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H19 N O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Naphthalenol, 1-[3-(methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-, 1-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-2-ol, 1-[3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-2-naphthalenol, 1-(3-Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl)naphthalen-2-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19NOS/c1-19-11-10-15(17-7-4-12-21-17)18-14-6-3-2-5-13(14)8-9-16(18)20/h2-9,12,15,19-20H,10-11H2,1H3 |
| SMILES | CNCCC(c1cccs1)c2c(O)ccc3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | 1-[3-(metilamino)-1-tiofen-2-ilpropil]naftalen-2-ol |
| Mostrar más |