Learn More
1-[(1RS)-1-(4-metoxifenil)-2-[[2-(4-metoxifenil)etil]amino]etil]ciclohexanol, Mikromol™
Descripción
1-[(1RS)-1-(4-metoxifenil)-2-[[2-(4-metoxifenil)etil]amino]etil]ciclohexanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[(1RS)-1-(4-Methoxyphenyl)-2-[(2-(4-methoxyphenyl)ethyl)amino]ethyl]cyclohexanol |
| CAS | 1329795-88-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-[(1RS)-1-(4-Methoxyphenyl)-2-[(2-(4-methoxyphenyl)ethyl)amino]ethyl]cyclohexanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H33 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Venlafaxine Hydrochloride Imp. H (EP), Venlafaxine Imp. H (EP), 1-[(1RS)-1-(4-Methoxyphenyl)-2-[[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]amino]ethyl]cyclohexanol, Venlafaxine Hydrochloride Impurity H, Venlafaxine Impurity H, D,L-N,N-Didesmethyl-N-(4-methoxyphenethyl) Venlafaxine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C13H19NO3.H2O4S/c2*1-13(2,3)14-6-10-9(12(17)7-14)4-8(15)5-11(10)16;1-5(2,3)4/h2*4-5,12,15-17H,6-7H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | COc1ccc(CCNCC(c2ccc(OC)cc2)C3(O)CCCCC3)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[1-(4-metoxifenil)-2-[2-(4-metoxifenil)etilamino]etil]ciclohexan-1-ol |
| Mostrar más |