Learn More
[1- (1R)-1-[3-[(Z)-2-(7-Chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]sulfanyl]methyl]cyclopropyl]acetic Acid, Mikromol™
Descripción
Ácido [1- (1R)-1-[3-[(Z)-2-(7-Cloroquinolin-2-il)etenil]fenil]-3-[2-(1-hidroxi-1-metiletil)fenil]propil]sulfanil]metil]ciclopropil]acético
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-Montelukast |
| CAS | 774538-96-4 |
| Nombres de analitos o componentes | cis-Montelukast |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C35H36ClNO3S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-[[[(1R)-1-[3-[(1Z)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]cyclopropaneacetic Acid, Montelukast Impurity G, Montelukast EP Impurity G, Montelukast USP Related Compound G, Montelukast cis Isomer |
| SMILES | ClC1=CC=C(C=CC(/C=C\C2=CC=CC([C@H](SCC3(CC(O)=O)CC3)CCC4=C(C(C)(C)O)C=CC=C4)=C2)=N5)C5=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 586.18 |
| Cantidad | 25 mg |