Learn More
[1- (1R)-1-[3-[(E)-2-(7-Chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-methylethenyl)phenyl]propyl]sulfanyl]methyl]cyclopropyl]acetic Acid, Mikromol™
Descripción
Ácido [1- (1R)-1-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolin-2-il)etenil]fenil]-3-[2-(1-metiletenil)fenil]propil]sulfanil]metil]ciclopropil]acético
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Montelukast Styrene |
| CAS | 918972-54-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Montelukast Styrene |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C35 H34 Cl N O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Montelukast Sodium Imp. B (EP), Montelukast Imp. B (EP), 1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-methylethenyl)phenyl]propyl]thio]methyl]-cyclopropaneacetic Acid, Montelukast Styrene, Montekulast Sodium Imp. B (EP), Montelukast Sodium Impurity B, Montelukast Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H34ClNO2S/c1-24(2)31-9-4-3-7-26(31)13-17-33(40-23-35(18-19-35)22-34(38)39)28-8-5-6-25(20-28)10-15-30-16-12-27-11-14-29(36)21-32(27)37-30/h3-12,14-16,20-21,33H,1,13,17-19,22-23H2,2H3,(H,38,39)/b15-10+/t33-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=C)c1ccccc1CC[C@@H](SCC2(CC(=O)O)CC2)c3cccc(\C=C\c4ccc5ccc(Cl)cc5n4)c3 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolin-2-il)etenil]fenil]-3-(2-prop-1-en-2-ilfenil)propil]sulfanilmetil]ciclopropil]acético |
| Show More |