Learn More
Éster 1-[(1R)-1-(3,4-Dimetoxibenzoil)-2-(1-etilpropoxi)-1-metil-2-oxoetil]-1,2-1,2-bis(1,1-dimetiletilo) Ácido hidrazindicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[(1R)-1-(3,4-Dimethoxybenzoyl)-2-(1-ethylpropoxy)-1-methyl-2-oxoethyl]-1,2-1,2-bis(1,1-dimethylethyl) Ester Hydrazinedicarboxylic Acid |
| CAS | 1281895-47-3 |
| Fórmula molecular | C27H42N2O9 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-[(1R)-1-(3,4-Dimethoxybenzoyl)-2-(1-ethylpropoxy)-1-methyl-2-oxoethyl]-1,2-1,2-bis(1,1-dimethylethyl) Ester Hydrazinedicarboxylic Acid, 1,2-Bis(1,1-dimethylethyl) 1-[(1R)-1-(3,4-dimethoxybenzoyl)-2-(1-ethylpropoxy)-1-methyl-2-oxoethyl]-1,2-hydrazinedicarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H42N2O9/c1-12-18(13-2)36-22(31)27(9,21(30)17-14-15-19(34-10)20(16-17)35-11)29(24(33)38-26(6,7)8)28-23(32)37-25(3,4)5/h14-16,18H,12-13H2,1-11H3,(H,28,32)/t27-/m1/s1 |
| SMILES | CCC(CC)OC(=O)[C@](C)(N(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | (2R)-3-(3,4-dimetoxifenil)-2-metil-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]amino]-3-oxopropanoato de pentan-3-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 538.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 538.289 |