Learn More
1-(1H-Pyrrol-3-yl)ethan-1-one, 97%, Maybridge™
Código de producto. 10131012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10131012 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10131012 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB07157DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1072-82-8
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.128
Número MDL MFCD00067759
Clave InChI KHHSXHXUQVNBGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetylpyrrole, 1-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 1-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, ethanone, 1-1h-pyrrol-3-yl, 1-1h-pyrrol-3-yl-ethanone, 3-acetyl-1h-pyrrole, 3-acetyl pyrrole, pubchem22508, 3-acetyl-1h-pyrroline
PubChem CID 2737793
Nombre IUPAC 1-(1H-pirrol-3-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CNC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1H-pyrrol-3-yl)ethan-1-one
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 97%