Learn More
Clorhidrato de 1-(1H-pirazol-5-il)etan-1-ona, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10692263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10692263 1 g 1 g
10689715 5 g 5 g
10496862 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10692263 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB05355DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 175277-40-4
Fórmula molecular C5H7ClN2O
Peso molecular (g/mol) 146.574
Número MDL MFCD00204160
Clave InChI MTFWBEDWXAHBNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-1h-pyrazol-5-yl ethan-1-one hydrochloride, 1-1h-pyrazol-5-yl ethanone hydrochloride, 1-1h-pyrazol-3-yl ethanone hydrochloride, 1-2h-pyrazol-3-yl ethanone hydrochloride, 5-acetyl-1h-pyrazole hydrochloride, 5-acetylpyrazole, chloride, 3-acetylpyrazole hydrochloride, 5-acetylpyrazole hydrochloride, 1-1h-pyrazol-5-yl-1-ethanone hydrochloride, 1-1h-pyrazole-5-yl ethan-1-one hydrochloride
PubChem CID 2799623
Nombre IUPAC 1-(1H-pirazol-5-il)etanona; clorhidrato
SMILES CC(=O)C1=CC=NN1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1H-pyrazol-5-yl)ethan-1-one hydrochloride
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.58
Porcentaje de pureza 95%