Learn More
1-(1H-imidazol-4-il)etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(1H-imidazol-4-yl)ethanone |
| CAS | 61985-25-9 |
| Fórmula molecular | C5H6N2O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-(1H-Imidazol-5-yl)ethanone, 1-(1H-Imidazol-4-yl)ethanone, 4-Acetyl-1H-imidazole, 4-Acetylimidazole, 4-Methylcarbonylimidazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N2O/c1-4(8)5-2-6-3-7-5/h2-3H,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | CC(C1=CN=CN1)=O |
| Nombre IUPAC | 1-(1H-imidazol-5-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 110.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.048 |