Learn More
1-(1H-imidazol-2-il)etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(1H-Imidazol-2-yl)ethanone |
| CAS | 53981-69-4 |
| Fórmula molecular | C5 H6 N2 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-(1H-Imidazol-2-yl)ethanone, 1-(1H-Imidazol-2-yl)-1-ethanone, 1-(1H-Imidazol-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetyl-1H-imidazole, 2-Acetylimidazole, 2-Imidazolyl Methyl Ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N2O/c1-4(8)5-6-2-3-7-5/h2-3H,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | CC(=O)c1ncc[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 1-(1H-imidazol-2-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 110.114 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.048 |