Learn More
1-(1H-benzotriazol-1-il)-1-octanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(1H-Benzotriazol-1-yl)-1-octanone |
| CAS | 58068-80-7 |
| Fórmula molecular | C14H19N3O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Octanoylbenzotriazole, N-Octanoylbenzotriazole, 1-(1-Oxooctyl)-1H-benzotriazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19N3O/c1-2-3-4-5-6-11-14(18)17-13-10-8-7-9-12(13)15-16-17/h7-10H,2-6,11H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCC(=O)n1nnc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1-(benzotriazol-1-il)octan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 245.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.1528 |