Learn More
1-(1H-Benzo[d]imidazol-2-il)-3-metil-4-oxo-1,4-dihidropiridina-2-carboxílico (>75%), TRC
Código de producto. 30012141
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012141 1 mg 1 miligramo
30004466 5 mg 5 miligramos
30007891 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012141 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2039601MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1163685-30-0
Fórmula molecular C14 H11 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 269.26
Sinónimo Rabeprazole Sodium Imp C (EP)
Nombre IUPAC Ácido 1-(1H-benzimidazol-2-il)-3-metil-4-oxopiridina-2-carboxílico
SMILES CC1=C(N(C=CC1=O)c2nc3ccccc3[nH]2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1H-Benzimidazol-2-yl)-3-methyl-4-oxo-1,4-dihydropyridine-2-carboxylic acid
Nombres de analitos o componentes 1-(1H-Benzimidazol-2-yl)-3-methyl-4-oxo-1,4-dihydropyridine-2-carboxylic acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11N3O3/c1-8-11(18)6-7-17(12(8)13(19)20)14-15-9-4-2-3-5-10(9)16-14/h2-7H,1H3,(H,15,16)(H,19,20)
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.08