Learn More
1-(1H-Benzimidazol-2-il)-3-metil-1H-pirazol-5-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(1H-Benzimidazol-2-yl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ol |
| CAS | 516455-57-5 |
| Fórmula molecular | C11H10N4O |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10N4O/c1-7-6-10(16)15(14-7)11-12-8-4-2-3-5-9(8)13-11/h2-6,14H,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC1=CC(=O)N(N1)c2nc3ccccc3[nH]2 |
| Nombre IUPAC | 2-(1H-benzimidazol-2-il)-5-metil-1H-pirazol-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 214.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.0855 |