Learn More
1-[(1E)-2-nitroetenil]-2-naftalenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[(1E)-2-Nitroethenyl]-2-naphthalenol |
| CAS | 1454257-23-8 |
| Fórmula molecular | C12H9NO3 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9NO3/c14-12-6-5-9-3-1-2-4-10(9)11(12)7-8-13(15)16/h1-8,14H/b8-7+ |
| SMILES | O=N(/C=C/C1=C(O)C=CC2=C1C=CC=C2)=O |
| Nombre IUPAC | (E)-1-(2-nitrovinil)naftalen-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 215.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.06 |