Learn More
Ácido 1,18-octadecanodicarboxílico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11375017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11375017 2 g 2 g
11355017 10 g 10 g
11365017 50 g 50 g
11345017 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11375017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042004.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2424-92-2 | C20H38O4 | 342.52 g/mol
1,18-Octadecanedicarboxylic acid is used as an intermediate in organic synthesis, as dispersing agent, emulsifying agent, as lubricant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2424-92-2
Fórmula molecular C20H38O4
Peso molecular (g/mol) 342.52
Número MDL MFCD00059627
Clave InChI JJOJFIHJIRWASH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo eicosanedioic acid, unii-sod235tgnz, 1,18-octadecanedicarboxylic acid, sod235tgnz, octadecane-1,18-dicarboxylic acid, eicosanedioicacid, 1,20-icosanedioic acid, 1,20-eicosanedioic acid, eicosa-1,20-dioic acid
PubChem CID 75502
ChEBI CHEBI:73728
Nombre IUPAC ácido icosanodioico
SMILES C(CCCCCCCCCC(=O)O)CCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,18-Octadecanedicarboxylic acid
Punto de fusión 127°C
Fórmula lineal HO2C(CH2)18CO2H
Cantidad 2 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.52
Forma física Polvo