Learn More
1,17-Bisbiotinilamino-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecano (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,17-Bisbiotinylamino-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane |
| CAS | 440680-87-5 |
| Fórmula molecular | C32 H56 N6 O9 S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H56N6O9S2/c39-27(7-3-1-5-25-29-23(21-48-25)35-31(41)37-29)33-9-11-43-13-15-45-17-19-47-20-18-46-16-14-44-12-10-34-28(40)8-4-2-6-26-30-24(22-49-26)36-32(42)38-30/h23-26,29-30H,1-22H2,(H,33,39)(H,34,40)(H2,35,37,41)(H2,36,38,42)/t23-,24-,25-,26-,29-,30-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)NCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)CCCC[C@@H]3SC[C@@H]4NC(=O)N[C@H]34 |
| Nombre IUPAC | 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]-N-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoilamino]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etil]pentanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 732.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 732.355 |