Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Anillo de sellado de conexiones de 1/16 pulgadas de grafito/Vespel™
Código de producto. 12756348
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
12756348 1,6 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12756348 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 072653
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Hecho de un 15 % de grafito y un 85 % de Vespel
  • Compuesto de grafito y Vespel
  • Material duro, robusto mecánicamente, larga vida útil
  • Forma una fuerte sujeción con la columna capilar
Especificaciones
Tipo Anillo de sellado Vespel de grafito de 1/16 pulgadas × 3,2 mm × 2 mm
Longitud (métrico) 2 mm
Anchura (métrico) 3,2 mm
Material 15 % grafito/85 % vespel
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm