Learn More
Ácido 1,16-hexadecanodioico-d28, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexadecanedioic Acid-D28 |
| CAS | 130348-90-2 |
| Fórmula molecular | C16 D28 H2 O4 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Hexadecanedioic-d28 acid (9 CI), Hexadecanedioic acid-d28, 1,16-Hexadecanedioic-d28 acid, 1,14-Tetradecanedicarboxylic-d28 acid, Hexadecanedioic Acid-D28 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H30O4/c17-15(18)13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16(19)20/h1-14H2,(H,17,18)(H,19,20)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15-octacosadeuteriohexadecanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 314.5795 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.3902 g/mol |
| Mostrar más |