Learn More
1,13-tetradecadien-4-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,13-Tetradecadien-4-ol |
| CAS | 114837-51-3 |
| Fórmula molecular | C14H26O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Tetradeca-1,13-dien-4-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H26O/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-13-14(15)12-4-2/h3-4,14-15H,1-2,5-13H2 |
| SMILES | OC(CCCCCCCCC=C)CC=C |
| Nombre IUPAC | tetradeca-1,13-dien-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 210.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.1984 |