Learn More
1,12-Dodecanodiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389789 100 g 100 g
11379789 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389789 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22885.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5675-51-4 | C12H26O2 | 202.34 g/mol
1,12-Dodecanediol is used in the polyester polyols for polyurethanes, coatings and inks, adhesives, lastomers, polyesters and co polyesters, polymer cross linkers, pharmaceutical intermediates, fragrances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,12-dodecanodiol se utiliza en polioles de poliéster para poliuretanos, recubrimientos y tintas, adhesivos, lastómeros, poliésteres y copoliésteres, entrecruzadores de polímeros, intermediarios farmacéuticos, y fragancias.
Solubilidad
Soluble en alcohol y éter caliente. Insoluble en agua y éter de petróleo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5675-51-4
Fórmula molecular C12H26O2
Peso molecular (g/mol) 202.34
Número MDL MFCD00004755
Clave InChI GHLKSLMMWAKNBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,12-dodecanediol, dodecamethylene glycol, chembl17440, 1,12-dihydroxy dodecane, 1,12-dodecandiol, 1,12-dodecane diol, acmc-1ambo, 1,12-dihydroxydodecane, ksc270c5h
PubChem CID 79758
Nombre IUPAC dodecano-1,12-diol
SMILES OCCCCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,12-Dodecanediol
Punto de fusión 81°C to 84°C
Punto de ebullición 188°C to 190°C (12 mmHg)
Cantidad 100 g
Beilstein 1742760
Información de solubilidad Soluble in alcohol and warm ether. Insoluble in water and petroleum ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.34
Porcentaje de pureza 99%