Learn More
1,12-Dibromododecano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484777
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11484777 5 g 5 g
11494777 25 g 25 g
11404787 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11484777
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21254.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3344-70-5 | C12H24Br2 | 328.132 g/mol
1,12-Dibromododecane, is used as an organic chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,12-dibromododecano, se utiliza como intermediario químico orgánico.
Solubilidad
Soluble en metanol caliente - casi transparencia.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. Estable. Combustible. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3344-70-5
Fórmula molecular C12H24Br2
Peso molecular (g/mol) 328.132
Número MDL MFCD00000226
Clave InChI ZJJATABWMGVVRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dodecamethylene dibromide, dodecane, 1,12-dibromo, alpha,omega-dibromododecane, labotest-bb ltbb002671, pubchem3879, 1, 12-dibromododecane, 1,12-dibromo-dodecane, 1,12-bis bromanyl dodecane, 4-01-00-00503 beilstein handbook reference, ksc225m2h
PubChem CID 18766
Nombre IUPAC 1,12-dibromododecano
SMILES C(CCCCCCBr)CCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,12-Dibromododecane
Punto de fusión 38°C to 42°C
Punto de ebullición 215°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 1742763
Información de solubilidad Soluble in hot methanol- almost transparency.
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.13
Porcentaje de pureza 98%