Learn More
1,12-Dibromododecano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10367380 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10367380 25 g Frasco de vidrio 25 g
10591174 5 g Frasco de vidrio 5 g
10486810 100 g Frasco de vidrio 100 g
10207163 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10367380 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158450250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3344-70-5 | C12H24Br2 | 328.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3344-70-5
Fórmula molecular C12H24Br2
Peso molecular (g/mol) 328.13
Número MDL MFCD00000226
Clave InChI ZJJATABWMGVVRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dodecamethylene dibromide, dodecane, 1,12-dibromo, alpha,omega-dibromododecane, labotest-bb ltbb002671, pubchem3879, 1, 12-dibromododecane, 1,12-dibromo-dodecane, 1,12-bis bromanyl dodecane, 4-01-00-00503 beilstein handbook reference, ksc225m2h
PubChem CID 18766
Nombre IUPAC 1,12-dibromododecano
SMILES C(CCCCCCBr)CCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,12-Dibromododecane
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 37.0°C to 42.0°C
Color Blanco a marrón
Punto de ebullición 215.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(CH2)12Br
Cantidad 25 g
Beilstein 01, II, 134
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.13
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido cristalino