Learn More
1,12-Diaminododecano, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11326866 25 g 25 g
11316866 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11326866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04258.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2783-17-7 | C12H28N2 | 200.37 g/mol
1,12-Diaminododecane is used for synthesis of medicinal drugs, polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,12-diaminododecano se utiliza para la síntesis de medicamentos y polímeros.
Solubilidad
Soluble en etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2783-17-7
Fórmula molecular C12H28N2
Peso molecular (g/mol) 200.37
Número MDL MFCD00008155
Clave InChI QFTYSVGGYOXFRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,12-diaminododecane, 1,12-dodecanediamine, dodecamethylenediamine, dodecyldiamine, 1,12-dodecamethylenediamine, 1,12-diamindodecane, 1,12'-dodecylenediamine, 1,12'-dodecamethylenediamine, unii-j3lm80w9nt, 1,12-dodecylenediamine
PubChem CID 17727
ChEBI CHEBI:49385
Nombre IUPAC dodecano-1,12-diamina
SMILES C(CCCCCCN)CCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,12-Diaminododecane
Punto de fusión 68°C to 72°C
Temperatura de inflamación 155°C (311°F)
Fórmula lineal H2N(CH2)12NH2
Cantidad 25 g
Número UN UN3259
Beilstein 1742765
Información de solubilidad Soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.37
Porcentaje de pureza ≥98%