Learn More
1,11b-Dedihidrotetrabenazina, TRC
Código de producto. 30009444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009444 2.5 mg 2.50 miligramo
30005127 10 mg 10 miligramos
30008649 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009444 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4536052.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100322-43-8
Fórmula molecular C19H25NO3
Peso molecular (g/mol) 315.41
Sinónimo 3,4,6,7-Tetrahydro-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-2H-benzo[a]quinolizin-2-one, 3,4,6,7-Tetrahydro-3-isobutyl-9,10-dimethoxy-2H-benzo[a]quinolizin-2-one;
SMILES O=C1C(CC(C)C)CN2CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,11b-Dedihydrotetrabenazine
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H25NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-10,12,14H,5-7,11H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.1834