Learn More
1,11-Ácido 1,11-Undecanedicarboxílico, TRC
Código de producto. 30003233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003233 10 g 10 g
30012309 5 g 5 g
30006199 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003233 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU78766510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 505-52-2
Fórmula molecular C13H24O4
Peso molecular (g/mol) 244.33
Sinónimo 1,13-Tridecanedioic Acid, Brassylic Acid, NSC 9498, α,ω-Tridecanedioic Acid, ω-Carboxylauric Acid;
Nombre IUPAC ácido tridecanodioico
SMILES OC(=O)CCCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,11-Undecanedicarboxylic Acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H24O4/c14-12(15)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13(16)17/h1-11H2,(H,14,15)(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.1675