Learn More
1,11-dodecadieno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,11-Dodecadiene |
| CAS | 5876-87-9 |
| Fórmula molecular | C12H22 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-12H2 |
| SMILES | C=CCCCCCCCCC=C |
| Nombre IUPAC | dodeca-1,11-dieno |
| Peso molecular (g/mol) | 166.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.1722 |